Mikrotiterplatten für Revco ExF, DxF und HERAfreeze® HFU B Gefrierschränke
Lieferant: HERAEUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1950637 1950638 1950786
HERA1950637EA 205 EUR InStock
HERA1950637 HERA1950638 HERA1950786
Mikrotiterplatten für Revco ExF, DxF und HERAfreeze® HFU B Gefrierschränke
Gestelle Mikrotiterplatten-Gestelle
Maximiert die Röhrchenlagerkapazität pro Gefrierschrank mit Thermo Scientific™-Schubladengestellen für Röhrchen (Gefrierschränke mit 5 Innentüren), einer Regallösung für Ultratieftemperatur-Gefrierschränke mit fünf Innentüren. Zur Verwendung in Verbindung mit Thermo Scientific™ dichten Aufbewahrungsfläschchen.
  • Edelstahl
  • Rechteckige Form
Die gewerblichen Gefrierregal- und Schlauchlösungen von Thermo Scientific bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Regallösungen sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 µl bis 5,0 ml ausgelegt und bieten maximale Probenlagerkapazität für Gefrierschränke mit fünf oder vier Innentüren.
Diese Racks können für Gefrierschränke der Serie TSX/TDE mit 5 Regalen sowie für Revco™ ExF-, DxF- und HERAfeeze™ HFU B-Gefrierschränke der vorherigen Generation verwendet werden. Beinhaltet verschiebbare Schubladengestelle, verstellbare Boxgestelle mit seitlichem Zugang und Mikroplattengestelle im Standard- oder Deepwell-Format.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge