Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ULT chest freezers, TDE series, –86 °C

Lieferant: HERAEUS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TDEC06386FV TDEC25286FV TDEC39686FV
HERATDEC06386FVEA 11900 EUR InStock
HERATDEC06386FV HERATDEC25286FV HERATDEC39686FV
ULT chest freezers, TDE series, –86 °C
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers set the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situations. A sustainable solution with ultimate sample security and operational savings for every laboratory.

  • Improved performance
  • User friendliness and sustainability
  • Powered by H-drive, save up to 25% in energy usage and heat rejection over conventional refrigerant ultra-low freezers
  • Three sizes (85, 360, and 566 L) to accommodate a variety of storage needs
  • F-Gas compliant with natural refrigerants and non-HFC
More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..