Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Leistungsstarker, Plasmagefrierschrank −30 °C, TSX

Lieferant: HERAEUS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TSX2330LV TSX1230LV TSX3030LV
HERATSX2330LVEA 8340 EUR InStock
HERATSX2330LV HERATSX1230LV HERATSX3030LV
Leistungsstarker, Plasmagefrierschrank −30 °C, TSX
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Dieser voreingestellte, leistungsstarke Plasmagefrierschrank mit –30 °C und automatischer Abtaufunktion erfüllt die strengen Anforderungen des AABB bzgl. der Lagerung von Plasma. Die V-Drive-Technologie dieser Serie bietet eine gleichmäßige Temperatur, die sich kontinuierlich an Benutzermuster anpasst und erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht, ohne den Schutz zu beeinträchtigen.

  • Umluftkühlung für stabile Temperaturen und schnelle Wiederherstellung der voreingestellten Temperatur
  • Abtauen ohne Wärme für maximale Temperaturgleichmäßigkeit
  • Praktische, voll ausziehbare und verstellbare Einschübe aus Edelstahl
  • standardmäßig eingebauter Diagrammschreiber
  • Leiser Betrieb bei nur 52 dBA
  • Abschließbarer Ein-/Ausschalter mit benutzerfreundlicher Sollwertsicherheit
  • Selbstschließende Tür mit 90° Stopper zum einfachen Befüllen des Schranks
  • Eingebautes Alarmsystem mit Anschluss zur Fernauslösung

V-drive Technologie: Während herkömmliche sowie viele leistungsstarke Kühl- und Gefriergeräte Kompressoren mit einer festen Drehzahl verwenden, die kontinuierlich ein- und ausgeschaltet werden, läuft der V-Antrieb der TSX-Serie mit variablen Drehzahlen. So wird die Kühlleistung an die Bedingungen innerhalb und außerhalb des Kühl- oder Gefrierschranks angepasst. In Kombination mit der automatischen Nachregelung wird die Geschwindigkeit des Kompressors an die aktuellen Bedingungen angepasst. Wenn die Tür häufig geöffnet wird oder Proben in das Gerät gegeben werden, erkennt das Steuerungssystem diese Aktivitäten und erhöht die Kompressorgeschwindigkeit, um die Temperaturen schnell wieder auf den Sollwert zu bringen. Diese innovative Technologie bietet eine hervorragende Temperaturerholung nach dem Öffnen der Tür (DOR - Door Opening Recovery). Bei stabilen Bedingungen, z. B. über Nacht oder am Wochenende, läuft der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit. Dies reduziert den Energieverbrauch und lagert die Proben auf einem stabilen Temperaturniveau.

The unit has bright, LED interior lighting and 4 casters; the front 2 are lockable.

Zertifizierungen: UL, cUL, CE, FDA, MDD 93/42/EEC (Class IIa), AABB SCoPE.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

SERVICELEISTUNGEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge