Kapillarsäulen, GS-GasPro
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-4302 113-4312 113-4332 113-4362
HEWL113-4302EA 452 EUR InStock
HEWL113-4302 HEWL113-4312 HEWL113-4332 HEWL113-4362
Kapillarsäulen, GS-GasPro
Chromatographiesäulen
Diese Säulen eignen sich ideal für GC/MS.
  • Hervorragende Wahl für leichte Kohlenwasserstoffe und Schwefelgase und kann CO und CO₂ in einer einzigen Säule trennen
  • Erweiterter Temperaturbereich von – 80 bis 260/300 °C
  • Hohe Retentionsstabilität, die nicht durch Wasser beeinflusst wird
Einzigartige gebundene PLOT-Säulentechnologie.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge