Kapillarsäulen, Biodiesel
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
123-BD34
HEWL123-BD34EA 822 EUR InStock
HEWL123-BD34
Kapillarsäulen, Biodiesel
Chromatographiesäulen
GC-Kapillarsäulen für Biodiesel sind für die Analyse von Biodiesel konzipiert und anwendungsoptimiert, um die ASTM- und CEN-Teststandards zu erfüllen. Diese Säulen werden zur Messung des restlichen Methanols in B100 verwendet.
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
  • Temperaturbereich von 60 bis 260/280 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge