CEP-beschichtete Kapillaren
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
G1600-62318
HEWLG1600-62318EA 0 EUR InStock
HEWLG1600-62318
CEP-beschichtete Kapillaren
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
CEP-beschichtete Kapillaren enthalten eine dauerhaft gebundene Polymerbeschichtung. Diese CEP-Beschichtung schützt die Silanolfunktionalität der Kapillaroberfläche und hilft, eine Probenadsorption zu verhindern. Darüber hinaus wird EOF nahezu eliminiert, wodurch sich die Kapillare ideal für Anwendungen wie DNA-Trennungen mit Siebpolymerpuffern eignet.
Die Beseitigung von EOF vereinfacht auch die Analyse von Anionen und organischen Säuren durch direkte UV-Erkennung. Ohne EOF-Reduzierung können hochmobile Ionen wie Nitrat in die entgegengesetzte Richtung zu den langsameren, längerkettigen Säuren wandern.
Die CEP-beschichtete Kapillare ist von pH 2 bis 8 stabil. Sie kann mit Boratpuffern verwendet werden und bietet eine andere Oberflächenfunktionalität, um die Probenadsorption zu verringern. Jede Charge CEP-beschichteter Kapillaren wird von Agilent Technologies streng geprüft und jede Kapillare enthält ein repräsentatives Elektropherogramm zur Qualitätssicherung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge