Avantor® Hichrom HI-DEX DET Gamma, GC-Säulen
Lieferant: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HI69-25-015-15EA 873 EUR InStock
HI69-25-015-15 HI69-25-015-25 HI69-25-015-30 HI69-25-015-50 HI69-25-015-60 HI69-25-025-15 HI69-25-025-25 HI69-25-025-30 HI69-25-025-50 HI69-25-025-60 HI81-10-010-10 HI81-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-DEX DET Gamma, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Nützlich für die Analyse chiraler Verbindungen in Duftstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika, bei denen die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses in einer Probe erforderlich ist.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge