Avantor® Hichrom HI-8 HT, GC-Säulen
Lieferant: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HI88-32-010-10G2EA 792 EUR InStock
HI88-32-010-10G2 HI88-25-010-15 HI88-25-010-30 HI88-25-015-15 HI88-25-015-30 HI88-25-025-15 HI88-25-025-30 HI88-32-010-10 HI88-32-010-15 HI88-32-010-30 HI88-32-015-15 HI88-32-015-30 HI88-32-025-15 HI88-32-025-30 HI88-53-010-10 HI88-53-010-15 HI88-53-010-30 HI88-53-015-15 HI88-53-015-30 HI88-53-017-30 HI88-53-025-15 HI88-53-025-30 HI88-10-010-10 HI88-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-8 HT, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Hochtemperatur-Allzwecksäule, ideal für PCB-Verbindungen, Pestizide und Umweltanalysen.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge