Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, C8
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HICH81392EA 0 EUR InStock
HICH81392 HICH81397 HICH81398 HICH88372 HICH88072 HICH88073 HICH88076 HICH88077 96081/N
Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, C8
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HPLC-Säulen sind hochwertige Phasen, die für allgemeine Anwendungen entwickelt wurden.
  • Basendeaktivierte Silica-Phasen
  • Stabile Verbindung für lange Säulenlebensdauer
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen
  • USP L7
Geringere Kapazität im Vergleich zu C18-Phasen. Empfohlen für Umkehrphasenanwendungen, bei denen C18 zu remanent ist.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge