Avantor® Prevail Organische Säure, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HICH88648EA 1420 EUR InStock
HICH88648 HICH88655 HICH50755 HICH88640 HICH88645 HICH88745 96429/N
Avantor® Prevail Organische Säure, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Prevail™ HPLC-Säulen weisen sowohl in stark wässrigen als auch in stark organischen mobilen Phasen eine lange Säulenlebensdauer auf. Alle Phasen, außer Prevail™ Carbohydrate ES, sind silikatisch. Die Stabilität dieser Phasen ist so, dass eine einzelne Säule zwischen stark wässrig für die Analyse stark polarer Analyten und stark organisch für eine starke Retention hydrophober Analyten umgeschaltet werden kann.
  • Hocheffiziente, silikatische und säurestabile Phase
  • Stabil von stark organisch bis stark wässrig
  • Spezialphasen für spezifische Anwendungen
  • Hervorragende Empfindlichkeit bei Microbore- und ELSD-Anwendungen
Trennt gängige organische Säuren mit unübertroffener Auflösung, Geschwindigkeit und Empfindlichkeit. Kostengünstiger als polymerische Säulen.
Zubehörinformationen: Vorsäulenkartuschen mit Halterung (80101/N) und Säulen-Kupplung (HI-081) verwenden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge