Amplitudenverhltnis ca. 1:1.18, 22mm (430mm2), Lnge ca. 100mm, Auengewinde M10x1, fr Mengen ca. von 100ml bis 2000ml (Batch), autoklavierbar 1 * 1 ST
Lieferant: HIELSCHER ULTRASONICS
Amplitudenverhltnis ca. 1:1.18, 22mm (430mm2), Lnge ca. 100mm, Auengewinde M10x1, fr Mengen ca. von 100ml bis 2000ml (Batch), autoklavierbar 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Amplitudenverhältnis ca. 1:1.18, Ø22mm (430mm2), Länge ca. 100mm, Außengewinde M10x1, für Mengen ca. von 100ml bis 2000ml (Batch), autoklavierbar 1 * 1 ST HIELS24D22D 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: S24D22D
Lokale Artikelnummer:: HIELS24D22D
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder