Casatode aus Titan, fr UP400St, Amplitudenverhltnis ca. 1:0,9, 22mm (400mm2), Lnge ca. 204mm, Auengewinde M10x1, fr Mengen ca. von 100ml bis 4000ml (Batch), autoklavierbar 1 * 1 ST
Lieferant: HIELSCHER ULTRASONICS
Casatode aus Titan, fr UP400St, Amplitudenverhltnis ca. 1:0,9, 22mm (400mm2), Lnge ca. 204mm, Auengewinde M10x1, fr Mengen ca. von 100ml bis 4000ml (Batch), autoklavierbar 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Casatode aus Titan, für UP400St, Amplitudenverhältnis ca. 1:0,9, Ø22mm (400mm2), Länge ca. 204mm, Außengewinde M10x1, für Mengen ca. von 100ml bis 4000ml (Batch), autoklavierbar 1 * 1 ST HIELS24D22L2D 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: S24D22L2D
Lokale Artikelnummer:: HIELS24D22L2D
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder