Sonotrode aus Titan, 1mm (1mm2), Lnge ca. 120mm, Auengewinde M6x0,75, Amplitudenverhltnis ca. 1:3, fr Probenmengen von ca. 0,1ml bis 5ml, autoklavierbar 1 * 1 ST
Lieferant: HIELSCHER ULTRASONICS
Sonotrode aus Titan, 1mm (1mm2), Lnge ca. 120mm, Auengewinde M6x0,75, Amplitudenverhltnis ca. 1:3, fr Probenmengen von ca. 0,1ml bis 5ml, autoklavierbar 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Sonotrode aus Titan, Ø1mm (1mm2), Länge ca. 120mm, Außengewinde M6x0,75, Amplitudenverhältnis ca. 1:3, für Probenmengen von ca. 0,1ml bis 5ml, autoklavierbar 1 * 1 ST HIELS26D1 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: S26D1
Lokale Artikelnummer:: HIELS26D1
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder