Ultraschall-Prozessor, Handgert, auch am Stativ montierbar, 100 Watt, Frequenz 30kHz, automatische Frequenzregelung, Amplitude einstellbar 20-100%, Pulsbetrieb 0-100%, trockenlaufsicher, im Transportkoffer, mit Stativhalterung STH-16 und mit Werkzeu 1 * 1 ST
Lieferant: HIELSCHER ULTRASONICS
Ultraschall-Prozessor, Handgert, auch am Stativ montierbar, 100 Watt, Frequenz 30kHz, automatische Frequenzregelung, Amplitude einstellbar 20-100%, Pulsbetrieb 0-100%, trockenlaufsicher, im Transportkoffer, mit Stativhalterung STH-16 und mit Werkzeu 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Ultraschall-Prozessor, Handgerät, auch am Stativ montierbar, 100 Watt, Frequenz 30kHz, automatische Frequenzregelung, Amplitude einstellbar 20-100%, Pulsbetrieb 0-100%, trockenlaufsicher, im Transportkoffer, mit Stativhalterung STH-16 und mit Werkzeu 1 * 1 ST HIELUP100H 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: UP100H
Lokale Artikelnummer:: HIELUP100H
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder