400W, 24kHz (autom. Frequenzregelung), Amplitude 20-100%, Puls 0-100%, Titanhorn 18mm, trockenlaufsicher, IP41, Touch- Screen, mit SD-Card u.Temperatursensor, Stativhalterung, Netzwerkkabel, Koffer, Werkzeug 1 * 1 ST
Lieferant: HIELSCHER ULTRASONICS
400W, 24kHz (autom. Frequenzregelung), Amplitude 20-100%, Puls 0-100%, Titanhorn 18mm, trockenlaufsicher, IP41, Touch- Screen, mit SD-Card u.Temperatursensor, Stativhalterung, Netzwerkkabel, Koffer, Werkzeug 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
400W, 24kHz (autom. Frequenzregelung), Amplitude 20-100%, Puls 0-100%, Titanhorn Ø18mm, trockenlaufsicher, IP41, Touch- Screen, mit SD-Card u.Temperatursensor, Stativhalterung, Netzwerkkabel, Koffer, Werkzeug 1 * 1 ST HIELUP400ST 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: UP400ST
Lokale Artikelnummer:: HIELUP400ST
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder