Säulentyp: GC-Säule, Avantor® Hichrom, GC-Säule, Quarzglas, Ø int.: 0,25 mm, Länge: 50 m, Schichtdicke: 0,20 µm
Lieferant: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Säulentyp: GC-Säule, Avantor® Hichrom, GC-Säule, Quarzglas, Ø int.: 0,25 mm, Länge: 50 m, Schichtdicke: 0,20 µm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
[EN]GC COL HI-WAX SPIRIT 0.25MM 0.20UM 5 1 * 1 ST HIGCHI15-25-020-50 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: HIGCHI15-25-020-50
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder