Avantor® ACE® HILIC-A, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HILA-3-0546UEA 0 EUR InStock
HILA-3-0546U HILA-17-0203U HILA-17-0502U HILA-17-0503U HILA-17-7502U HILA-17-7503U HILA-17-1002U HILA-17-1003U HILA-3-0102GD HILA-3-0103GD HILA-3-0303U HILA-3-0502U HILA-3-0503U HILA-3-1002U HILA-3-1003U HILA-3-1046U HILA-3-1502U HILA-3-1503U HILA-3-1546U HILA-3-2502U HILA-3-2503U HILA-3-2546U HILA-5-0102GD HILA-5-0103GD HILA-5-0502U HILA-5-0503U HILA-5-0546U HILA-5-1002U HILA-5-1003U HILA-5-1046U HILA-5-1502U HILA-5-1503U HILA-5-1546U HILA-5-2502U HILA-5-2503U HILA-5-2546U HILA-5-2510 HILA-5-7530 HILA-5-7520 HILA-5-3030 HILA-5-3020 HILA-5-2530 HILA-5-2520 HILA-5-2508 HILA-5-1530 HILA-5-1520 HILA-5-1510 HILA-5-1220 HILA-5-1030 HILA-5-1020 HILA-5-1010 HILA-5-0530 HILA-5-0520 HILA-5-0510 HILA-17-GD2U
Avantor® ACE® HILIC-A, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® HILIC-A-Säulen wurden speziell für HILIC-Anwendungen entwickelt und eignen sich besonders für die Trennung polarer Analyten. Diese Säulen sind Teil einer Reihe von drei proprietären HILIC-Säulen (HILIC-A, HILIC-B und HILIC-N), die entwickelt wurden, um Chromatographen die Durchführung reproduzierbarer und erfolgreicher HILIC-Trennungen mithilfe eines systematischen Ansatzes bei der Methodenentwicklung zu ermöglichen.
  • Proprietäre SIL (Kieselsäure) HILIC-Phase mit saurem Charakter
  • Kompatibel mit HPLC/UHPLC-Systemen aller Hersteller
  • Hervorragende Säulenleistung, Trägheit und Robustheit
  • Vereinfachter und strukturierter Ansatz für erfolgreiche HILIC-Trennungen
  • Erhältlich in einer Reihe von Partikelgrößen und Säulenabmessungen, einschließlich UHPLC/HPLC-zertifizierter Hardwareformate
Bestellinformation: HILIC-Methodenentwicklungskits, ein HILIC-Methodenentwicklungsleitfaden und ein Flussdiagramm sind auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge