NMR tubes, 5 mm, standard
Lieferant: HILGENBERG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2001745
HILG2001745EA 215 EUR InStock
HILG2001745
NMR tubes, 5 mm, standard
Röhrchen NMR-Röhrchen
Borosilicate glass 3,3.
  • One end closed
  • Fire polished edge
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge