Bird seed agar, dehydrated culture media
Lieferant: HIMEDIA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M675-500G
HIMEM675-500GEA 272 EUR InStock
HIMEM675-500G
Bird seed agar, dehydrated culture media
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
For the selective isolation and differentiation of Cryptococcus neoformans from other Cryptococcus and other yeasts.
  • Microbiological culture media
  • Packaged in 500 g poly bottles
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge