Messkolben, Klasse A, blaue Markierungen, USP- oder DKD-zertifiziert
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
282015327 282016127 282016527 282017027 282017527_U 282018027 282018527 282018627 282018927 282019327 282019427 2820160DKD 2820180DKD 2820192DKD 2820175DKD 2820190DKD 2820152DKD 2820171DKD 2820181DKD
HIRS282015327EA 26.8 EUR InStock
HIRS282015327 HIRS282016127 HIRS282016527 HIRS282017027 HIRS282017527_U HIRS282018027 HIRS282018527 HIRS282018627 HIRS282018927 HIRS282019327 HIRS282019427 HIRS2820160DKD HIRS2820180DKD HIRS2820192DKD HIRS2820175DKD HIRS2820190DKD HIRS2820152DKD HIRS2820171DKD HIRS2820181DKD
Messkolben, Klasse A, blaue Markierungen, USP- oder DKD-zertifiziert
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas mit PE-Stopfen, USP- oder DKD-zertifiziert.
  • Blaue Markierungen
  • USP- oder DKD-zertifiziert
*Weithals
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge