Bürettenrohre ohne Hahn
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3071260 3071270 3071275
HIRS3071260EA 29.8 EUR InStock
HIRS3071260 HIRS3071270 HIRS3071275
Bürettenrohre ohne Hahn
Büretten
Bürettenrohr, Klasse B, DURAN® Borosilikatglas, mit blauer Graduierung, kalibriert für EX.
  • Kopf unten
  • Hahnaufsatz, 8 mm Ø
  • Passend für auswechselbaren Hahn
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge