Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Becher, niedrige Form

Lieferant: HIRSCHMANN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

7600186 7600160 7600170 7600175 7600180 7600183 7600189 7600190 7600191 7600193 7600194 7600196 7600197
HIRS7600186EA 23.4 EUR InStock
HIRS7600186 HIRS7600160 HIRS7600170 HIRS7600175 HIRS7600180 HIRS7600183 HIRS7600189 HIRS7600190 HIRS7600191 HIRS7600193 HIRS7600194 HIRS7600196 HIRS7600197
Becher, niedrige Form
Becher
PP, hoch durchscheinend.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
  • Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.

Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss

Zertifizierungen: ISO 7056

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge