VWR® Hitachi Empower 3 Chromatographie-Datensoftware
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
906-0156EA 2710 EUR InStock
906-0156 HITA892-0011S HITA892-0012S
VWR® Hitachi Empower 3 Chromatographie-Datensoftware
Software Chromatography Software
Empower 3 ist das konforme Chromatographie-Datensoftware(CDS)-Paket von Waters für fortschrittliche Datenerfassung, -verwaltung, -verarbeitung, -übermittlung und -verteilung. Die Schnittstelle der Empower 3 maximiert die Effizienz im Labor und verbessert das Erfassen, Verarbeiten und Drucken von Chromatographie-Daten. Funktionen:
  • Anpassbare Datenberichte
  • Integrierte benutzerdefinierte Berechnungen
  • Relationale Datenbank, sodass alle Ihre Metadaten auf die Rohdaten rückführbar sind
  • Optimierter Arbeitsablauf für unterschiedliche Benutzer und verschiedene Analysen
Dank der verbesserten Einhaltung von 21 CFR Teil 11 können Labors bei dem Management der Datenintegrität, von fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und Audit Trails einen Schritt weiter gehen. Empower 3 kann dank seiner skalierbaren, modularen Architektur, die sich in die modernste, sicherste, HA (High Availability)-Unternehmensarchitektur einfügen lässt, nahtlos von einer einzelnen Arbeitsstation zu einem unternehmensweiten System ausgeweitet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge