Isolationskittel
Lieferant: HUBEI ORIENT INTL TRADING
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HOIT110412EA 158 EUR InStock
HOIT110412
Isolationskittel
Einweg-Kleidung
Langer Kittel aus weichem PP-Gewebe.
  • Elastische Bündchen
  • Extralange Bänder zum Binden an Taille und Nacken
  • Medizinischer Schutzgrad (alkohol-, blut- und ölbeständig), antistatisch
  • Keine Staub- und Partikelfreisetzung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge