Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glycin (H-Gly-OH), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


15527H-25KG
HONC15527H-25KGEA 1497.69 EUR InStock
HONC15527H-25KG
Glycin (H-Gly-OH), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Glycin (H-Gly-OH)


Formel: NH₂CH₂COOH
Dichte: 1,160 g/cm3
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 5.9 - 6.4
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Hydrolyzable substance complying
Other ninhydr.-pos.S Max. 0.5 %
Related substances (HPLC) complying
Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Appearance of the substance complying
Residual solvents complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge