Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Harnstoff 99,0-100,5, meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


15604H-25KG
HONC15604H-25KGEA 759.47 EUR InStock
HONC15604H-25KG
Harnstoff 99,0-100,5, meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
Harnstoff


Formel: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 133…134 °C
Dichte: 1.32 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
Merck Index: 13,09935
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=62455afae7c29355c4ff33e9ad370faf78b9c80c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity complying
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Melting range 132 - 135 °C
Insoluble in Ethanol Max. 0.04 %
Loss on drying (105°C, 1 h) Max. 1.0 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.05 %
Alkalinely reacting substances complying
Iron (Fe) Max. 0.00005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Biuret (carbamylurea) Max. 0.1 %
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge