Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥98,5% (durch komplexometrische Analyse), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
21177-25KG
HONC21177-25KGEA 10901.24 EUR InStock
HONC21177-25KG
Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥98,5% (durch komplexometrische Analyse), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Calciumhydrogenphosphat
Formel: CaHPO₄
MW: 136.06 g/mol
Melting Pt: >450 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010909
CAS-Nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5 - 101.0 %
Loss on ignition (850°C) 6.5 - 8.5 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 2000 ppm
Manganese (Mn) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 200 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1000 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..