Bromphenolblau -Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
31068-2.5L
HONC31068-2.5LEA 1584.97 EUR InStock
HONC31068-2.5L
Bromphenolblau -Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Flash-Pt: 13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge