Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


Stabilization: Stabilisiert mit Ethanol 0,6 - 1,0%

32211-1L 32211-2.5L 32211-4X2.5L 32211-6X1L 32211-18L 32211-195L 32211-7L
32211-1LEA 120.93 EUR InStock
32211-1L 32211-2.5L 32211-4X2.5L 32211-6X1L HONC32211-18L HONC32211-195L HONC32211-7L
Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Chloroform


Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 60…62 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,48 g/cm3 (20 °C)
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=96870c784520df552dcde9a71610c883a1c71b50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge