N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid 98 ACS determination sulphonamide_nitrite, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
33461H-5G
HONC33461H-5GEA 65.1 EUR InStock
HONC33461H-5G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid 98 ACS determination sulphonamide_nitrite, Fluka™
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Melting Pt: 194…198 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012556
CAS-Nummer: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Water (Karl Fischer) max. 5 %
Suitability for detect. of Sulfonamide complying
Solubility in water complying
1-Naphthylamine max. 0.1 %
2-Naphthylamine max. 0.01 %
Identity complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge