Indigocarmin -Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34661-2.5L
HONC34661-2.5LEA 650.18 EUR InStock
HONC34661-2.5L
Indigocarmin -Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466.36 g/mol
MDL Number: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
Merck Index: 13,04969
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge