Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

n-Hexan, dried (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

65519-185L
HONC65519-185LEA 4747.31 EUR InStock
HONC65519-185L
n-Hexan, dried (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
n-Hexan


Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 66…69 °C
Melting Pt: -94.3
Dichte: 0.660…0.668 g/cm3
Flash-Pt: –26 °C
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c939cebcd37af6287105861069a46c7635aa4af8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of hexane (all isomers, GC) Min. 99.0 %
Assay of n-Hexane (GC) Min. 95.0 %
APHA Max. 10
Density (D 20/4) 0.658 - 0.662
Refractive index (n 20/D) 1.374 - 1.376
Water (Karl Fischer) Max. 100 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge