Petroleumbenzin, 40-60°C für die Gaschromatographie, Burdick & Jackson™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
65748-200L-RC
HONC65748-200L-RCEA 3147.82 EUR InStock
HONC65748-200L-RC
Petroleumbenzin, 40-60°C für die Gaschromatographie, Burdick & Jackson™
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C
Flash-Pt: –30 °C
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge