iso-Hexan ≥85% (durch GC, Isomerengemisch) für die Gaschromatographie, Burdick & Jackson™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
65824-200L-RC
HONC65824-200L-RCEA 2579.83 EUR InStock
HONC65824-200L-RC
iso-Hexan ≥85% (durch GC, Isomerengemisch) für die Gaschromatographie, Burdick & Jackson™
iso-Hexan
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 48…65 °C
Dichte: 0,66 g/cm3
Flash-Pt: –26 °C
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1208
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge