Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Toluol, wasserfrei ≥99,9% für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

In septum-versiegelten Flaschen verpackt.

66212-100ML
HONC66212-100MLEA 78.26 EUR InStock
HONC66212-100ML
Toluol, wasserfrei ≥99,9% für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Toluol


Formel: C₆H₅CH₃
Siedepunkt: 110,6 °C
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0010 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge