Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.5M in Acetonitril, BioSyn™ Aktivatorreagenz, zur DNA/RNA Synthese, Burdick & Jackson™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BC725-1100KG BC725-2.5L
HONCBC725-1100KGEA 0 EUR InStock
HONCBC725-1100KG HONCBC725-2.5L
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.5M in Acetonitril, BioSyn™ Aktivatorreagenz, zur DNA/RNA Synthese, Burdick & Jackson™
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis

  • Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination


Formel: C₃H₆N₄S
Dichte: 0,809 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068733
CAS-Nummer: 89797-68-2
EINECS: 203-466-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Identity (IR) complying
Assay Of 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole (Ett) 0.48 - 0.52 mol/l
Water (Karl Fischer) Max. 60 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge