Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.25M in Acetonitril, BioSyn™ Aktivatorreagenz, zur DNA/RNA Synthese, Burdick & Jackson™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BR721-2.5L BR721-4X2.5L
HONCBR721-2.5LEA 0 EUR InStock
HONCBR721-2.5L HONCBR721-4X2.5L
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.25M in Acetonitril, BioSyn™ Aktivatorreagenz, zur DNA/RNA Synthese, Burdick & Jackson™
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Reagents are specifically processed and purified to ensure the high synthesis efficiency

  • Ideal for oligonucleotide synthesis
  • Extremely low water content
  • High purity reagents
  • Low amine specifications

Reagents are passed through 0.1 µm filter prior to packaging to minimize particulate contamination.


Formel: C₃H₆N₄S
Siedepunkt: 82 °C
Dichte: 0,790 g/cm3
Flash-Pt: 7 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068733
CAS-Nummer: 89797-68-2
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge