ICP standard solutions, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E2213-100ML E2214-100ML E2216-100ML E2217-100ML E2218-100ML
HONCE2213-100MLEA 482.57 EUR InStock
HONCE2213-100ML HONCE2214-100ML HONCE2216-100ML HONCE2217-100ML HONCE2218-100ML
ICP standard solutions, Fluka™
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Certified Reference Materials (CRMs).
  • Traceable to NIST
Zertifizierungen: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge