Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Propanol ≥99,9%, B&J Brand™ LC-MS für die LC-MS, für die HPLC, Burdick & Jackson™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

LC323-1
HONCLC323-1EA 592.6 EUR InStock
HONCLC323-1
2-Propanol ≥99,9%, B&J Brand™ LC-MS für die LC-MS, für die HPLC, Burdick & Jackson™
2-Propanol
HIGH PURITY SOLVENTS, LC-MS GRADE SOLVENTS

  • extensive quality control to ensure that they meet our specifications
  • low solvent and metal impurities for reduced interference with delicate, minute or unknown samples
  • minimal organic and trace metal contamination, which results in higher ionization efficiency, lower adduct formation and easier data interpretation
  • LC-MS tested


Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 12,0 %(V)
Melting Pt: –88 °C
Dichte: 0,785 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
GC Analysis 99.9 % min.
LC-MS Negative Mode (as 4-nitrophenol) 50 ppb max.
LC-MS Positive Mode (as reserpine) 50 ppb max.
Refractive Index (20ºC) 1.3766 - 1.3778
Residue 1 mg/L max.
Trace Metals Passes test
UV Cutoff 205 nm max.
Water by Karl Fischer Titration 0.05 % max.
Vapor Pressure (Torr) at20°C 32.4

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge