Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumtetrafluoroborat

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


01506.9025
HONE01506.9025EA 0 EUR InStock
HONE01506.9025
Kaliumtetrafluoroborat
Potassium tetrafluoroborate


Formel: BF₄K
MW: 125.9 g/mol
Siedepunkt: 960.85 °C (310 mmHg)
Melting Pt: 96.5…98 °C
Dichte: 3.348 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011395
CAS-Nummer: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 12,07859
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge