Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrafluorborsäure 49,5 - 50,5% in wässriger Lösung, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

01544.9075
HONE01544.9075EA 0 EUR InStock
HONE01544.9075
Tetrafluorborsäure 49,5 - 50,5% in wässriger Lösung, Fluka™
Tetrafluorborsäure


Formel: HBF₄
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011345
CAS-Nummer: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 49.5 - 50.5 %
Density (D 20) 1.37 - 1.42 g/ml
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.02 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %
Appearance complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge