Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

04249-500G 04249.9025 04249-1KG
SIAL04249-500GEA 67.8 EUR InStock
SIAL04249-500G HONE04249.9025 SIAL04249-1KG
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat


Formel: K₃O₄P·1H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150410
CAS-Nummer: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge