Kaliumphosphinat
Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
04411.9050
HONE04411.9050EA 0 EUR InStock
HONE04411.9050
Kaliumphosphinat
Potassium phosphinate
Formel: H₂KO₂P
CAS-Nummer: 7782-87-8
EINECS: 231-967-9
Merck Index: 12,07807
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge