di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat
Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11620.9025
HONE11620.9025EA 0 EUR InStock
HONE11620.9025
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat
Formel: B₄K₂O₇·4H₂O
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149924
CAS-Nummer: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge