Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

12303.9050
HONE12303.9050EA 0 EUR InStock
HONE12303.9050
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat


Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 39…41 °C
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge