Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumsulfit, wasserfrei 95,0-100,0% (durch Iodometrie), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


13471.9025
HONE13471.9025EA 0 EUR InStock
HONE13471.9025
Natriumsulfit, wasserfrei 95,0-100,0% (durch Iodometrie), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Sodium sulphite


Formel: Na₂SO₃
Melting Pt: 600 °C
Dichte: 2,6 g/cm3
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Iodometric) 95.0 - 100.0 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Selenium (Se) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge