Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinkoxid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


14439-1KG 14439.9025
14439-1KGEA 64.48 EUR InStock
14439-1KG HONE14439.9025
Zinkoxid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Zinkoxid


Formel: ZnO
Melting Pt: 1,975 °C
Dichte: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to ignited substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on ignition (500°C) Max. 1.0 %
Alkalinely reacting substances complying
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Lead complying
Iron and other heavy metals complying
Carbonate and color of the solution complying
Carbonates and substances insoluble in acids complying
Residual solvents complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge