Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung
Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
17741.5000
HONE17741.5000EA 0 EUR InStock
HONE17741.5000
Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge