Haarschutzhauben mit Visier, Hopen®
Lieferant: KOLMI HOPEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70.201S
HOPE70.201SEA 39.1 EUR InStock
HOPE70.201S
Haarschutzhauben mit Visier, Hopen®
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Haarschutzhauben aus PP mit Visier sind ideal für den Einsatz in Hygieneanwendungen und in der Lebensmittelindustrie.
  • Bedecken das Haar wie in den HACCP-Standards vorgeschrieben
  • Elastischer Bund für perfekten Sitz
  • Leichtes Material
Gewicht: 15 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge