Trennsule 150 mm x 4,6 mm, 5, Na-Form aus PEEK 1 * 1 ST
Lieferant: COLLECTION PREFIX HPLC
Trennsule 150 mm x 4,6 mm, 5, Na-Form aus PEEK 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Trennsäule 150 mm x 4,6 mm, 5µ, Na-Form aus PEEK 1 * 1 ST HPLCS1504605P-NA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: S1504605P-NA
Lokale Artikelnummer:: HPLCS1504605P-NA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder